Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Renin-2 Protein
Código de producto. 16076981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076981 100 μg 100 microgramos
16086981 10 μg 10 microgramos
16026991 50 μg 50 microgramos
16006991 200 μg 200 microgramos
16016991 500 μg 500 microgramos
16096981 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076981
Marca: enQuireBio™ QP8886ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Renin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_112470.2
ID de gen (Entrez) 19702
Nombre Renin-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ren2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SSLTDLISPV VLTNYLNSQY YGEIGIGTPP QTFKVIFDTG SANLWVPSTK CSRLYLACGI HSLYESSDSS SYMENGDDFT IHYGSGRVKG FLSQDSVTVG GITVTQTFGE VTELPLIPFM LAQFDGVLGM GFPAQAVGGV TPVFDHILSQ GVLKEKVFSV YYNRGPHLLG GEVVLGGSDP EHYQGDFHYV SLSKTDSWQI TMKGVSVGSS TLLCEEGCEV VVDTGSSFIS APTSSLKLIM QALGAKEKRL HEYVVSCSQV PTLPDISFNL GGRAYTLSST DYVLQYPN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.