Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse REG3G / PAP1B Protein
Código de producto. 16024420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024420 500 μg 500 microgramos
16094410 10 μg 10 microgramos
16034420 50 μg 50 microgramos
16084410 100 μg 100 microgramos
16014420 200 μg 200 microgramos
16004420 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024420
Marca: enQuireBio™ QP6595ye500ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035390.1
ID de gen (Entrez) 19695
Nombre REG3G / PAP1B Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Reg3g
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EVAKKDAPSS RSSCPKGSRA YGSYCYALFS VSKNWYDADM ACQKRPSGHL VSVLSGAEAS FLSSMIKSSG NSGQYVWIGL HDPTLGYEPN RGGWEWSNAD VMNYINWETN PSSSSGNHCG TLSRASGFLK WRENYCNLEL PYVCKFKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.