Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Código de producto. 16096050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096050 100 μg 100 microgramos
16006060 10 μg 10 microgramos
16046060 50 μg 50 microgramos
16026060 200 μg 200 microgramos
16036060 500 μg 500 microgramos
16016060 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096050 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6818ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035743.2
ID de gen (Entrez) 21943
Nombre RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tnfsf11
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YFRAQMDPNR ISEDSTHCFY RILRLHENAD LQDSTLESED TLPDSCRRMK QAFQGAVQKE LQHIVGPQRF SGAPAMMEGS WLDVAQRGKP EAQPFAHLTI NAASIPSGSH KVTLSSWYHD RGWAKISNMT LSNGKLRVNQ DGFYYLYANI CFRHHETSGS VPTDYLQLMV YVVKTSIKIP SSHNLMKGGS TKNWSGNSEF HFYSINVGGF FKLRAGEEIS IQVSNPSLLD PDQDATYFGA FKVQDID
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.