Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Código de producto. 15916049
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15916049
Marca: enQuireBio™ QP540210ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_035743.2
ID de gen (Entrez) 21943
Nombre RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen TNFSF11
Actividad biológica Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID
Tampón 10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.