missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse PVRIG mFc Chimera Protein

Código de producto. 18746116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18746116 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18746116

Marca: R&D Systems™ 11315PV050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Mouse PVRIG mFc Chimera (Catalog # 11315-PV immobilized at 1 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Mouse Nectin-2/CD112 (Catalog # 3869-N2 ) binds with an ED50 of 0.150-1.20 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001365367.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 79037
Peso molecular M.W. Observed: 48-61 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 41 kDa (monomer)
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived mouse PVRIG protein Mouse PVRIG (Ser35-Asp165) (N-terminus) Accession # NP_001365367.1 IEGRMDP Mouse IgG2a (Glu98-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen C7orf15, C7orf15MGC138295, CD112R, MGC104322, MGC138297, MGC2463, poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing, Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein, transmembrane protein PVRIG
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión PVRIG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.