Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein cereblon Protein
Código de producto. 16008811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16008811 100 μg 100 microgramos
16018811 10 μg 10 microgramos
16058811 50 μg 50 microgramos
16038811 200 μg 200 microgramos
16048811 500 μg 500 microgramos
16028811 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16008811
Marca: enQuireBio™ QP9830ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein cereblon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_067424.2
ID de gen (Entrez) 58799
Nombre Protein cereblon Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Crbn
Longitud de la proteína Full. Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAGEGDQQDA AHNMGNHLPL LPADSEDEDD EIEMEVEDQD SKEARKPNII NFDTSLPTSH TYLGADMEEF HGRTLHDDDS CQVIPVLPEV LMILIPGQTL PLQLSHPQEV SMVRNLIQKD RTFAVLAYSN VQEREAQFGT TAEIYAYREE QEFGIEVVKV KAIGRQRFKV LELRTQSDGI QQAKVQILPE CVLPSTMSAV QLESLNKCQV FPSKPISWED QYSCKWWQKY QKRKFHCANL TSWPRWLYSL YDAETLMDRI KKQLREWDEN LKDDSLPENP IDFSYRVAAC LPIDDVLRIQ LLKIGSAIQR LRCELDIMNK CTSLCCKQCQ ETEITTKNEI FSLSLCGPMA AYVNPHGYVH ETLTVYKASN LNLIGRPSTV HSWFPGYAWT IAQCKICASH IGWKFTATKK DMSPQKFWGL TRSALLPTIP ETEDEISPDK VILCL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.