Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PLBD2 Protein
Código de producto. 16030011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
16030011 20 μg 20 microgramos
16040011 50 μg 50 microgramos
16020011 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 16030011
Marca: enQuireBio™ QP7649ma20ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_076114.2
ID de gen (Entrez) 71772
Nombre PLBD2 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Plbd2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia LPTLGPGWQR QNPDPPVSRT RSLLLDAASG QLRLEDGFHP DAVAWANLTN AIRETGWAYL DLSTNGRYND SLQAYAAGVV EASVSEELIY MHWMNTVVNY CGPFEYEVGY CEKLKNFLEA NLEWMQREME LNPDSPYWHQ VRLTLLQLKG LEDSYEGRLT FPTGRFTIKP LGFLLLQISG DLEDLEPALN KTNTKPSLGS GSCSALIKLL PGGHDLLVAH NTWNSYQNML RIIKKYRLQF REGPQEEYPL VAGNNLVFSS YPGTIFSGDD FYILGSGLVT LETTIGNKNP ALWKYVQPQG CVLEWIRNVV ANRLALDGAT WADVFKRFNS GTYNNQWMIV DYKAFLPNGP SPGSRVLTIL EQIPGMVVVA DKTAELYKTT YWASYNIPYF ETVFNASGLQ ALVAQYGDWF SYTKNPRAKI FQRDQSLVED MDAMVRLMRY NDFLHDPLSL CEACNPKPNA ENAISARSDL NPANGSYPFQ ALHQRAHGGI DVKVTSFTLA KYMSMLAASG PTWDQCPPFQ WSKSPFHSML HMGQPDLWMF SPIRVPWD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.