missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PKM2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PKM2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Specific activity: > 500 units/mg. One unit will convert 1 pmole of phospho(enol)pyruvate to pyruvate per minute at pH 7.5 at 37C. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKPHSE AGTAFIQTQQ LHAAMADTFL EHMCRLDIDS APITARNTGI ICTIGPASRS VEMLKEMIKS GMNVARLNFS HGTHEYHAET IKNVREATES FASDPILYRP VAVALDTKGP EIRTGLIKGS GTAEVELKKG ATLKITLDNA YMEKCDENIL WLDYKNICKV VEVGSKIYVD DGLISLQVKE KGADFLVTEV ENGGSLGSKK GVNLPGAAVD LPAVSEKDIQ DLKFGVEQDV DMVFASFIRK AADVHEVRKV LGEKGKNIKI ISKIENHEGV RRFDEILEAS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NRAGKPVICA TQMLESMIKK PRPTRAEGSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GDYPLEAVRM QHLIAREAEA AIYHLQLFEE LRRLAPITSD PTEAAAVGAV EASFKCCSGA IIVLTKSGRS AHQVARYRPR APIIAVTRNP QTARQAHLYR GIFPVLCKDA VLNAWAEDVD LRVNLAMDVG KARGFFKKGD VVIVLTGWRP GSGFTNTMRV VPVP |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido