Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pcsk5 Protein
Código de producto. 16013560
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16013560
Marca: enQuireBio™ QP6474ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pcsk5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001177412.1
ID de gen (Entrez) 18552
Nombre Pcsk5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pcsk5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DYDLSHAQST YFNDPKWPSM WYMHCSDNTH PCQSDMNIEG AWKRGYTGKN IVVTILDDGI ERTHPDLMQN YDALASCDVN GNDLDPMPRY DASNENKHGT RCAGEVAATA NNSHCTVGIA FNAKIGGVRM LDGDVTDMVE AKSVSYNPQH VHIYSASWGP DDDGKTVDGP APLTRQAFEN GVRMGRRGLG SVFVWASGNG GRSKDHCSCD GYTNSIYTIS ISSTAESGKK PWYLEECSST LATTYSSGES YDKKIITTDL RQRCTDNHTG TSASAPMAAG IIALALEANP FLTWRDVQHV IVRTSRAGHL NANDWKTNAA GFKVSHLYGF GLMDAE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.