Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein
Código de producto. 16003440
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003440
Marca: enQuireBio™ QP6457ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032795.1
ID de gen (Entrez) 18416
Nombre OTC Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OTC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SQVQLKGRDL LTLKNFTGEE IQYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPSFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMTDAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIVNG LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YGSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDPNIVKL AEQYAKENGT KLSMTNDPLE AARGGNVLIT DTWISMGQED EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPVLQKP KF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.