Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Osteopontin / SPP1 / ETA-1 Protein
Código de producto. 16005390
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16005390
Marca: enQuireBio™ QP6722ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Osteopontin / SPP1 / ETA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001191162.1
ID de gen (Entrez) 20750
Nombre Osteopontin / SPP1 / ETA-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Spp1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LPVKVTDSGS SEEKLYSLHP DPIATWLVPD PSQKQNLLAP QNAVSSEEKD DFKQETLPSN SNESHDHMDD DDDDDDDDGD HAESEDSVDS DESDESHHSD ESDETVTAST QADTFTPIVP TVDVPNGRGD SLAYGLRSKS RSFQVSDEQY PDATDEDLTS HMKSGESKES LDVIPVAQLL SMPSDQDNNG KGSHESSQLD EPSLETHRLE HSKESQESAD QSDVIDSQAS SKASLEHQSH KFHSHKDKLV LDPKSKEDDR YLKFRISHEL ESSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.