Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OPG Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | OPG Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ETLPPKYLHY DPETGHQLLC DKCAPGTYLK QHCTVRRKTL CVPCPDHSYT DSWHTSDECV YCSPVCKELQ SVKQECNRTH NRVCECEEGR YLEIEFCLKH RSCPPGSGVV QAGTPERNTV CKKCPDGFFS GETSSKAPCI KHTNCSTFGL LLIQKGNATH DNVCSGNREA TQKCGIDVTL CEEAFFRFAV PTKIIPNWLS VLVDSLPGTK VNAESVERIK RRHSSQEQTF QLLKLWKHQN RDQEMVKKII QDIDLCESSV QRHLGHSNLT TEQLLALMES LPGKKISPEE IERTRKTCKS SEQLLKLLSL WRIKNGDQDT LKGLMYALKH LKTSHFPKTV THSLRKTMRF LHSFTMYRLY QKLFLEMIGN QVQSVKISCL LEHHHHHH |
| Tampón | OPG protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |