missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Nogo Receptor Fc Chimera Protein
Descripción
The Recombinant Mouse Nogo Receptor Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Nogo Receptor Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 65079 |
| Peso molecular | 72.1 kDa (monomer) |
| Nombre | Nogo Receptor/NgR Fc Chimera |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Nogo Receptor/NgR protein, (N-terminus) Mouse Nogo Receptor (Cys27-Ser447) Accession &Num; Q99PI8 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?