Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Noggin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Noggin Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by inhibiting BMP-4-induced alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 2ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg in the presence of 5ng/ml BMP-4. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MQHYLHIRPAPSDNLPLVDLIEHPDPIFDPKEKDLNETLLRSLLGGHYDPGFMATSPPEDRPGGGGGPAGGAEDLAELDQLLRQRPSGAMPSEIKGLEFSEGLAQGKKQRLSKKLRRKLQMWLWSQTFCPVLYAWNDLGSRFWPRYVKVGSCFSKRSCSVPEGMVCKPSKSVHLTVLRWRCQRRGQRCGWIPIQYPIISECKCSC |
| Mostrar más |