Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Noggin (aa 28-232) Protein
Código de producto. 18358377
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18358377 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18196120 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18358377
Marca: R&D Systems™ 6997NG025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.04-0.16 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-GP ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P97466
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 9241
Peso molecular M.W. (Observed): 25-35 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 23 kDa (monomer)
Nombre Noggin (aa 28-232)
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse Noggin protein Gln28-Cys232
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen NOG, noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1, SYNS1A
Símbolo de gen Nog
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Noggin