Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Noggin (aa 28-232) Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Descripción
Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.04-0.16 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-GP ).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P97466 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 9241 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 25-35 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 23 kDa (monomer) |
| Nombre | Noggin (aa 28-232) |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse Noggin protein Gln28-Cys232 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mostrar más |