Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein
Código de producto. 16001211
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16001211
Marca: enQuireBio™ QP7856ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nlrp3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_665826.1
ID de gen (Entrez) 216799
Nombre Nlrp3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Nlrp3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTSVRCKLAQ YLEDLEDVDL KKFKMHLEDY PPEKGCIPVP RGQMEKADHL DLATLMIDFN GEEKAWAMAV WIFAAINRRD LWEKAKKDQP EWNDTCTSHS SMVCQEDSLE EEWMGLLGYL SRISICKKKK DYCKMYRRHV RSRFYSIKDR NAR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.