Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MUP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MUP1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEASSTG RNFNVEKING EWHTIILASD KREKIEDNGN FRLFLEQIHV LENSLVLKFH TVRDEECSEL SMVADKTEKA GEYSVTYDGF NTFTIPKTDY DNFLMAHLIN EKDGETFQLM GLYGREPDLS SDIKERFAQL CEKHGILREN IIDLSNANRC LQARE |
| Tampón | The MUP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |