Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Código de producto. 16010201
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16010201
Marca: enQuireBio™ QP7689ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso XP_006513356.1
ID de gen (Entrez) 17123
Nombre Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Madcam1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QSFQVNPPES EVAVAMGTSL QITCSMSCDE GVARVHWRGL DTSLGSVQTL PGSSILSVRG MLSDTGTPVC VGSCGSRSFQ HSVKILVYAF PDQLVVSPEF LVPGQDQVVS CTAHNIWPAD PNSLSFALLL GEQRLEGAQA LEPEQEEEIQ EAEGTPLFRM TQRWRLPSLG TPAPPALHCQ VTMQLPKLVL THRKEIPVLQ SQTSPKPPNT TSAEPYILTS SSTAEAVSTG LNITTLPSAP PYPKLSPRTL SSEGPCRPKI HQDLEAGWEL LCEASCGPGV TVRWTLAPGD LATYHKREAG AQAWLSVLPP GPMVEGWFQC RQDPGGEVTN LYVPGQVTPN SSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.