Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MSLN / Mesothelin Protein
Artikelnummer. p-7153141
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16092950
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6389ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MSLN / Mesothelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_061345.1
ID de gen (Entrez) 56047
Nombre MSLN / Mesothelin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Msln
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DAEQKACPPG KEPYKVDEDL IFYQNWELEA CVDGTMLARQ MDLVNEIPFT YEQLSIFKHK LDKTYPQGYP ESLIQQLGHF FRYVSPEDIH QWNVTSPDTV KTLLKVSKGQ KMNAQAIALV ACYLRGGGQL DEDMVKALGD IPLSYLCDFS PQDLHSVPSS VMWLVGPQDL DKCSQRHLGL LYQKACSAFQ NVSGLEYFEK IKTFLGGASV KDLRALSQHN VSMDIATFKR LQVDSLVGLS VAEVQKLLGP NIVDLKTEED KSPVRDWLFR QHQKDLDRLG LGLQGGIPNG YLVLDFNVRE AFS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt