Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MSLN / Mesothelin Protein
Código de producto. 16082950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082950 100 μg 100 microgramos
16092950 10 μg 10 microgramos
16032960 50 μg 50 microgramos
16012960 200 μg 200 microgramos
16022960 500 μg 500 microgramos
16002960 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082950
Marca: enQuireBio™ QP6389ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MSLN / Mesothelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_061345.1
ID de gen (Entrez) 56047
Nombre MSLN / Mesothelin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Msln
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DAEQKACPPG KEPYKVDEDL IFYQNWELEA CVDGTMLARQ MDLVNEIPFT YEQLSIFKHK LDKTYPQGYP ESLIQQLGHF FRYVSPEDIH QWNVTSPDTV KTLLKVSKGQ KMNAQAIALV ACYLRGGGQL DEDMVKALGD IPLSYLCDFS PQDLHSVPSS VMWLVGPQDL DKCSQRHLGL LYQKACSAFQ NVSGLEYFEK IKTFLGGASV KDLRALSQHN VSMDIATFKR LQVDSLVGLS VAEVQKLLGP NIVDLKTEED KSPVRDWLFR QHQKDLDRLG LGLQGGIPNG YLVLDFNVRE AFS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.