Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse MIF Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse MIF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse MIF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 17319 |
| Peso molecular | 12.4 kDa |
| Nombre | MIF |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse MIF protein Pro2-Ala115 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Reconstitución | Reconstitute at 100μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin. |
| Mostrar más |