Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_444313.3 |
| ID de gen (Entrez) | 67573 |
| Nombre | Lysyl oxidase homolog 4 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Loxl4 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Show More |