Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Código de producto. 16021671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021671 50 μg 50 microgramos
16081661 10 μg 10 microgramos
16071661 100 μg 100 microgramos
16001671 200 μg 200 microgramos
16011671 500 μg 500 microgramos
16091661 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021671
Marca: enQuireBio™ QP7930ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_444313.3
ID de gen (Entrez) 67573
Nombre Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Loxl4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QSSGTKKLRL VGPTDRPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDDFAL QEATVACRQL GFESALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCLG TEKTLDQCGS NGWGVSDCRH SEDVGVVCHP RRQHGYHSEK VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKRHSPV TEGAVEVRYD GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSQTS VNSHYYRKVW NLKMKDPKSR LNSLTKKNSF WIHRVDCLGT EPHLAKCQVQ VAPGRGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRR QKPKPTRKES HAEELKVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA QLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLGDCLALE GSQNGCQHAN DAAVRCNIPD MGFQNKVRLA GGRNSEEGVV EVQVEVNGVP RWGTVCSDHW GLTEAMVTCR QLGLGFANFA LKDTWYWQGT PEAKEVVMSG VRCSGTEMAL QQCQRHGPVH CSHGPGRFSA GVACMNSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS MLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF SSQIYNLGRA DFRPKAGRHS WIWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPSGVQR RYACANFGEQ GVAVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGDYI FQVVVNPTND VAESDFSNNM IRCRCKYDGQ RVWLHNCHTG DSYRANAELS LEQEQRLRNN LI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.