Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 1 Protein
Código de producto. 16012430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012430 500 μg 500 microgramos
16082420 10 μg 10 microgramos
16022430 50 μg 50 microgramos
16072420 100 μg 100 microgramos
16002430 200 μg 200 microgramos
16092420 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16012430
Marca: enQuireBio™ QP6316ye500ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_034859.2
ID de gen (Entrez) 16949
Nombre Lysyl oxidase homolog 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Loxl1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RQAPSLPLPG RVGSDTVRGQ TRHPFGFGQV PDNWREVAVG DSTGMARART SVSQQRHGGS ASSSVSASAF ATTYRQPSPY PQQFPYPQAP FVNQYENYDP ASRTYEQGYV YYRGAGGGMG AGAAAVASAG VIYPFQPRAR YEDYGGGGGE EQPEYPAQGF YPAPERPYVP QPQPQPQPQP QPQPQPSDGL DRRYSHSLYN EGTPGFEQAY PDPSTDVSQA PAGAGGTYGG AGDPRLGWYP PYAANVPPEA YVPPRAVEPQ PPFRVLEPPY LPVRSSDAPS QGGERNGAQQ GRLSVGSVYR PNQNGRGLPD LVPDPNYVQA STYVQRAHLY SLRCAAEEKC LASTAYAPEA TDYDLRVLLR FPQRVKNQGT ADFLPNRPRH TWEWHSCHQH YHSMDEFSHY DLLDASTGKK VAEGHKASFC LEDSTCDFGN LKRYACTSHT QGLSPGCYDT YNADIDCQWI DITDVQPGNY ILKVHVNPKY IVLESDFTNN VVRCNIHYTG RYVSTTNCKI VQS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.