Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Código de producto. 16022490
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022490
Marca: enQuireBio™ QP6325ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY75 / DEC-205 / CD205, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038853.2
ID de gen (Entrez) 17076
Nombre LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ly75
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SESSGNDPFT IVHENTGKCI QPLSDWVVAQ DCSGTNNMLW KWVSQHRLFH LESQKCLGLD ITKATDNLRM FSCDSTVMLW WKCEHHSLYT AAQYRLALKD GYAVANTNTS DVWKKGGSEE NLCAQPYHEI YTRDGNSYGR PCEFPFLIGE TWYHDCIHDE DHSGPWCATT LSYEYDQKWG ICLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.