Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY-96 / ESOP-1 Protein
Código de producto. 16062500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062500 500 μg 500 microgramos
16032500 10 μg 10 microgramos
16072500 50 μg 50 microgramos
16022500 100 μg 100 microgramos
16052500 200 μg 200 microgramos
16042500 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062500
Marca: enQuireBio™ QP6327ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001153183.1
ID de gen (Entrez) 17087
Nombre LY-96 / ESOP-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LY96
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia EKQQWFCNSS DAIISYSYCD HLKFPISISS EPCIRLRGTN GFVHVEFIPR GNLKYLYFNL FISVNSIELP KRKEVLCHGH DDDYSFCRAL KGETVNTSIP FSFEGILFPK GHYRCVAEAI AGDTEEKLFC LNFTIIHRRD VN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.