Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
Código de producto. 16047921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16047921 500 μg 500 microgramos
16017921 10 μg 10 microgramos
16057921 50 μg 50 microgramos
16007921 100 μg 100 microgramos
16037921 200 μg 200 microgramos
16027921 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16047921
Marca: enQuireBio™ QP9252ye500ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035225.2
ID de gen (Entrez) 18733
Nombre LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lilrb3
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RRRHRGKFRK DVQKEKDLQL SSGAEEPITR KGELQKRPNP AAATQEESLY ASVEDMQTED GVELNSWTPP EEDPQGETYA QVKPSRLRKA GHVSPSVMSR EQLNTEYEQA EEGQGANNQA AESGESQDVT YAQLCSRTLR QGAAASPLSQ AGEAPEEPSV YATLAAARPE AVPKDMEQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.