missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse LIGHT/TNFSF14 Protein
Descripción
Measured in a cytotoxicity assay using HT-29 human colon adenocarcinoma cells Yu, K.Y. et al. (1999) J. Biol. Chem. 274:13733; Harrop, J.A. et al. (1998) J. Biol. Chem. 273:27548; Zhai, Y. et al. (1998) J. Clin. Invest. 102:1142. The ED50 for this effect is 2-5 μg/mL in the presence of a cross-linking antibody, Mouse Anti-polyHistidine Monoclonal Antibody (Catalog # MAB050 ) and recombinant human IFN-gamma .
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9QYH9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 8740 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 24-34 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 21 kDa |
| Nombre | LIGHT/TNFSF14 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse LIGHT/TNFSF14 protein MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Mouse LIGHT (Asp72-Val239) (N-terminus) Accession # Q9QYH9 (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?