missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse LIGHT/TNFSF14 Protein

Código de producto. 18126630
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18126630 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18178270 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18126630

Marca: R&D Systems™ 1794LT025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cytotoxicity assay using HT-29 human colon adenocarcinoma cells Yu, K.Y. et al. (1999) J. Biol. Chem. 274:13733; Harrop, J.A. et al. (1998) J. Biol. Chem. 273:27548; Zhai, Y. et al. (1998) J. Clin. Invest. 102:1142. The ED50 for this effect is 2-5 μg/mL in the presence of a cross-linking antibody, Mouse Anti-polyHistidine Monoclonal Antibody (Catalog # MAB050 ) and recombinant human IFN-gamma .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9QYH9
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 8740
Peso molecular M.W. (Observed): 24-34 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 21 kDa
Nombre LIGHT/TNFSF14
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse LIGHT/TNFSF14 protein MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Mouse LIGHT (Asp72-Val239) (N-terminus) Accession # Q9QYH9 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen Tnfsf14
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión LIGHT/TNFSF14
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.