Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_034244.1 |
| ID de gen (Entrez) | 13646 |
| Nombre | Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Klk1b22 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |