Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein
Código de producto. 16017390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017390 100 μg 100 microgramos
16027390 10 μg 10 microgramos
16067390 50 μg 50 microgramos
16047390 200 μg 200 microgramos
16057390 500 μg 500 microgramos
16037390 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017390 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7102100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Kallikrein 1-related peptidase b22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_034244.1
ID de gen (Entrez) 13646
Nombre Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Klk1b22
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ILGGFKCEKN SQPWQVAVYY LDEYLCGGVL LDRNWVLTAA HCYEDKYNIW LGKNKLFQDE PSAQHRLVSK SFPHPDFNMS LLQSVPTGAD LSNDLMLLRL SKPADITDVV KPIDLPTTEP KLGSTCLASG WGSINQLIYQ NPNDLQCVSI KLHPNEVCVK AHILKVTDVM LCAGEMNGGK DTCKGDSGGP LICDGVLQGI TSWGSTPCGE PNAPAIYTKL IKFTSWIKDT MAKNP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.