Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL5 Protein
Código de producto. 15913918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
15913918 5 μg 5 microgramos
15903918 25 μg 25 microgramos
15983908 100 μg 100 microgramos
15993908 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15913918
Marca: enQuireBio™ QP10454ec5ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mouse IL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_034688.1
ID de gen (Entrez) 16191
Nombre IL5 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL5
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG
Tampón 0.2 m filtered 20 mM Tris, pH 9.0, 150 mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.