missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein

Código de producto. 15956139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15956139 500 μg 500 microgramos
15946139 2 μg 2 microgramos
15926139 10 μg 10 microgramos
15916139 100 μg 100 microgramos
15936139 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15956139 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5444500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_001158196.1
ID de gen (Entrez) 77125
Nombre IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL33
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSIQGTSLLT QSPASLSTYN DQSVSFVLEN GCYVINVDDS GKDQEQDQVL LRYYESPCPA SQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLHAND KDYSVELQRG DVSPPEQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEEKDESCN NIMFKLSKI
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.