Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Código de producto. 15936139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15936139 1 mg 1 miligramo
15946139 2 μg 2 microgramos
15926139 10 μg 10 microgramos
15916139 100 μg 100 microgramos
15956139 500 μg 500 microgramos
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15936139
Brand: enQuireBio™ QP54441mg
This item is not returnable. View return policy
Recombinant Protein
Specifications
Número de acceso NP_001158196.1
ID de gen (Entrez) 77125
Nombre IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL33
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSIQGTSLLT QSPASLSTYN DQSVSFVLEN GCYVINVDDS GKDQEQDQVL LRYYESPCPA SQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLHAND KDYSVELQRG DVSPPEQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEEKDESCN NIMFKLSKI
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.