Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001158196.1 |
| ID de gen (Entrez) | 77125 |
| Nombre | IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL33 |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |