Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F10 / IL-38 Protein
Código de producto. 16051391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16051391 500 μg 500 microgramos
16021391 10 μg 10 microgramos
16061391 50 μg 50 microgramos
16011391 100 μg 100 microgramos
16041391 200 μg 200 microgramos
16031391 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16051391 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP7885ec500ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_694717.1
ID de gen (Entrez) 215274
Nombre IL1F10 / IL-38 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Il1f10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCSLPMARYY IIKDAHQKAL YTRNGQLLLG DPDSDNYSPE KVCILPNRGL DRSKVPIFLG MQGGSCCLAC VKTREGPLLQ LEDVNIEDLY KGGEQTTRFT FFQRSLGSAF RLEAAACPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP STHTEFYFEM SR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.