Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F10 / IL-38 Protein
Código de producto. 16011391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011391 100 μg 100 microgramos
16021391 10 μg 10 microgramos
16061391 50 μg 50 microgramos
16041391 200 μg 200 microgramos
16051391 500 μg 500 microgramos
16031391 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011391
Marca: enQuireBio™ QP7885ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_694717.1
ID de gen (Entrez) 215274
Nombre IL1F10 / IL-38 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Il1f10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCSLPMARYY IIKDAHQKAL YTRNGQLLLG DPDSDNYSPE KVCILPNRGL DRSKVPIFLG MQGGSCCLAC VKTREGPLLQ LEDVNIEDLY KGGEQTTRFT FFQRSLGSAF RLEAAACPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP STHTEFYFEM SR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.