Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL17 / IL17A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_034682.1 |
| ID de gen (Entrez) | 16171 |
| Nombre | IL17 / IL17A Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL17A |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the Production of IL-6 by mouse 3T3 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |