missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL16 / Interleukin-16 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_034681.2 |
| ID de gen (Entrez) | 16170 |
| Nombre | IL16 / Interleukin-16 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL16 |
| Actividad biológica | Mouse IL16 / Interleukin-16 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse IL16 / Interleukin-16 concentrations greater than 5 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?