Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL16 / Interleukin-16 Protein
Código de producto. p-7152127
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. 15926169
Marca: enQuireBio™ QP5456500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_034681.2
ID de gen (Entrez) 16170
Nombre IL16 / Interleukin-16 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL16
Actividad biológica Mouse IL16 / Interleukin-16 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse IL16 / Interleukin-16 concentrations greater than 5 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MHDLNSSTDS AASASAASDI SVESKEATVC TVTLEKTSAG LGFSLEGGKG SLHGDKPLTI NRIFKGDRTG EMVQPGDEIL QLAGTAVQGL TRFEAWNVIK ALPDGPVTIV IRRTSLQCKQ TTASADS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.