Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032381.1 |
| ID de gen (Entrez) | 16163 |
| Nombre | IL13 / ALRH Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL13 |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |