Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein
Código de producto. 15923938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15923938 100 μg 100 microgramos
15953938 2 μg 2 microgramos
15933938 10 μg 10 microgramos
15943938 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15923938
Marca: enQuireBio™ QP10460ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mouse IL13 / ALRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032381.1
ID de gen (Entrez) 16163
Nombre IL13 / ALRH Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL13
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 4 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 105 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPVPRSVSLP LTLKELIEEL SNITQDQTPL CNGSMVWSVD LAAGGFCVAL DSLTNISNCN AIYRTQRILH GLCNRKAPTT VSSLPDTKIE VAHFITKLLS YTKQLFRHGP F
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.