missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein

Código de producto. 15905589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15905589 1 mg 1 miligramo
15915589 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905589

Marca: enQuireBio™ QP41681mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_032381.1
ID de gen (Entrez) 16163
Nombre IL13 / ALRH Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL13
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPVPRSVSLP LTLKELIEEL SNITQDQTPL CNGSMVWSVD LAAGGFCVAL DSLTNISNCN AIYRTQRILH GLCNRKAPTT VSSLPDTKIE VAHFITKLLS YTKQLFRHGP F
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.