missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-5 Protein

Código de producto. 18116520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18116520 5 μg Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 5 microgramos
18138710 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
18138370 25 μg Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18167720 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18116520

Marca: R&D Systems™ 405ML005/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse IL-5 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Mouse IL-5 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 16191
Peso molecular 13.1 kDa (monomer)
Nombre IL-5
Cantidad 5 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived mouse IL-5 protein Met21-Gly133
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.