missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-4 Protein

Código de producto. 18759276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18759276 25 μg 25 microgramos
18707946 1000 μg 1000 microgramos
18757866 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18759276

Marca: R&D Systems™ 404ML025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse IL-4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P07750
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 3565
Peso molecular 14 kDa
Cantidad 25 μg
Fuente <EM>E. coli</EM>-derived mouse IL-4 protein His23-Ser140, with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra
Símbolo de gen Il4
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada IL-4
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Tampón Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.