Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-1ra/IL-1F3 Protein
Código de producto. 18359687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en citrato de sodio, NaCl, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico, NaCl y EDTA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18359687 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico, NaCl y EDTA. 50 microgramos
18198110 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en citrato de sodio, NaCl, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18178680 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en citrato de sodio, NaCl, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18167210 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico, NaCl y EDTA. 10 microgramos
4 options
Código de producto. 18359687
Marca: R&D Systems™ 480RM050/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IL-1ra/IL-1F3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-1ra/IL-1F3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico, NaCl y EDTA.
ID de gen (Entrez) 16181
Peso molecular 17 kDa
Nombre IL-1ra/IL-1F3
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived mouse IL-1ra/IL-1F3 protein Arg8-Gln159,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento 12 months from date of receipt, ≤ -20° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.