Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 18 Protein
Código de producto. 15940279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15940279 1 mg 1 miligramo
15960279 5 μg 5 microgramos
15950279 25 μg 25 microgramos
3 options
Código de producto. 15940279
Marca: enQuireBio™ QP12394HIS1mg
A cDNA sequence encoding the IL 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 16173
Nombre IL 18 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Il18
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MNFGRLHCTT AVIRNINDQV LFVDKRQPVF EDMTDIDQSA SEPQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDSK MSTLSCKNKI ISFEEMDPPE NIDDIQSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLILKKK DENGDKSVMF TLTNLHQS
Tampón The IL 18 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.