missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4 Protein

Código de producto. 18787967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18787967 10 μg 10 microgramos
18707827 50 μg 50 microgramos
18705877 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18787967

Marca: R&D Systems™ 9139IL010/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Información de órdenes

The product is shipped with polar packs.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P70380
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and DTT with trehalose.
ID de gen (Entrez) 3606
Peso molecular 18 kDa
Nombre Iboctadekin, IFN-gamma-inducing factor, IGIF, IGIFIL-1 gamma, IL18, IL-18MGC12320, IL-1F4, IL1F4iboctadekin, IL-1g, Interferon gamma-inducing factor, interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), Interleukin-1 gamma, interleukin-18
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived mouse IL-18/IL-1F4 protein Asn36-Ser192
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of protein by LAL method
Actividad biológica Measured by its ability to induce mouse IFN-gamma secretion by activated mouse T cells. The ED50 for this effect is typically 0.06-0.36 ng/mL.
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.