missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-17A Protein
Descripción
- Measured by its ability to induce IL-6 secretion by NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells.
- ED50 for this effect is 0.25 to 1.25 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q62386.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| ID de gen (Entrez) | 3605 |
| Peso molecular | 15.5 kDa (monomer) |
| Nombre | CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse IL-17/IL-17A protein Thr22-Ala158 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Símbolo de gen | Il17a |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?